R-(-)-Rolipram ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
R0182-10MG
R0182-50MG
TCIAR0182-10MGEA
79.2
EUR
TCIAR0182-10MG
TCIAR0182-50MG
R-(-)-Rolipram ≥98.0% (par HPLC)
R-(-)-Rolipram
Formule:
C₁₆H₂₁NO₃ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD03093861 Numéro CAS: 85416-75-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 4.50 to 5.50 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |