Repaglinide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid
R0179-200MG
R0179-1G
TCIAR0179-200MGEA
64.9
EUR
TCIAR0179-200MG
TCIAR0179-1G
Repaglinide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Repaglinide
Formule:
C₂₇H₃₆N₂O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00906179 Numéro CAS: 135062-02-1 Merck Index: 14,08136 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +7.0 to +10.0 deg (C=1,MeOH) |