Imprimer
Roxatidine Acetate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Oxo-2-((3-(3-(piperidin-1-ylmethyl)phenoxy)propyl)amino)ethyl acetate hydrochloride, 2-Acetoxy-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]acetamide hydrochloride
R0178-200MG R0178-1G
TCIAR0178-200MGEA 45.1 EUR
TCIAR0178-200MG TCIAR0178-1G
Roxatidine Acetate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Roxatidine Acetate hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₄·HCl
Numéro MDL: MFCD00941429
Numéro CAS: 93793-83-0
Merck Index: 14,08274
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C