Imprimer
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ru(OAc)2[(S)-tolbinap]
R0169-200MG R0169-1G
TCIAR0169-200MGEA 40.7 EUR
TCIAR0169-200MG TCIAR0169-1G
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Numéro MDL: MFCD09753021
Numéro CAS: 106681-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d356bf01296ccc707a29143f717816c093b05c7&vid=2d356bf01296ccc707a29143f717816c093b05c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
IR to pass test