Imprimer
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ru(OAc)2[(R)-tolbinap]
R0168-200MG R0168-1G
TCIAR0168-200MGEA 33 EUR
TCIAR0168-200MG TCIAR0168-1G
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Numéro MDL: MFCD09753021
Numéro CAS: 116128-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0f3fcbdbdc3d6e9ea84caf85a4afb40f76d610c&vid=d0f3fcbdbdc3d6e9ea84caf85a4afb40f76d610c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
IR to pass test