Imprimer
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-Ru(OAc)2(BINAP), Ru(OAc)2[(S)-binap]
R0167-200MG R0167-1G
TCIAR0167-200MGEA 40.7 EUR
TCIAR0167-200MG TCIAR0167-1G
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Formule: C₄₈H₃₈O₄P₂Ru
MW: 841.83 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753020
Numéro CAS: 261948-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d99681fb817458461c388a179a88901a439b8f2&vid=5d99681fb817458461c388a179a88901a439b8f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
IR to pass test