Imprimer
Chloro{(S)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride
Fournisseur: TCI
Synonyms: [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos®)]Cl, Chloro{(S)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos®)]Cl
R0159-200MG R0159-1G
TCIAR0159-200MGEA 36.3 EUR
TCIAR0159-200MG TCIAR0159-1G
Chloro{(S)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride
Chloro{(S)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride
Formule: C₈₄H₁₁₄Cl₂O₈P₂Ru
MW: 1485.75 g/mol
Numéro MDL: MFCD10567030
Numéro CAS: 944451-33-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0bb8e6be400091ea12c0c9702a8951f2f8bd7c8&vid=b0bb8e6be400091ea12c0c9702a8951f2f8bd7c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test