Imprimer
[RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos®)]Cl
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro{(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos®)]Cl, Chloro[(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) Chloride
R0157-200MG R0157-1G
TCIAR0157-200MGEA 40.7 EUR
TCIAR0157-200MG TCIAR0157-1G
[RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos®)]Cl
Formule: C₅₆H₅₈Cl₂O₄P₂Ru
Numéro MDL: MFCD09753018
Numéro CAS: 944451-31-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ff5dcb273afc37b4416e9d4f9b2e4edf1a9fe9d&vid=1ff5dcb273afc37b4416e9d4f9b2e4edf1a9fe9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
IR to pass test