Imprimer
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro[(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
R0156-200MG R0156-1G
TCIAR0156-200MGEA 47.3 EUR
TCIAR0156-200MG TCIAR0156-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
Formule: C₅₆H₅₈Cl₂O₄P₂Ru
MW: 1028.99 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753018
Numéro CAS: 944451-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b95b690dc4af61bf720abaf729be7525bd989d50&vid=b95b690dc4af61bf720abaf729be7525bd989d50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test