Imprimer
[RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro[(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
R0149-200MG R0149-1G
TCIAR0149-200MGEA 36.3 EUR
TCIAR0149-200MG TCIAR0149-1G
[RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((S)-tolbinap)]Cl
Formule: C₅₈H₅₄Cl₂P₂Ru
Numéro MDL: MFCD09753014
Numéro CAS: 228120-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a75b5d915ce1b365cf25641660c866d796a8c68&vid=5a75b5d915ce1b365cf25641660c866d796a8c68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
IR to pass test