[RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl
Fournisseur: TCI
R0148-200MG
R0148-1G
TCIAR0148-200MGEA
41.8
EUR
TCIAR0148-200MG
TCIAR0148-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl
Formule:
C₅₈H₅₄Cl₂P₂Ru |
Numéro CAS:
1034001-51-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
IR | to pass test |