Imprimer
[RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl, (R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl, Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, [(R)-Binap RuCl p-cymene]Cl
R0146-200MG R0146-1G
TCIAR0146-200MGEA 39.6 EUR
TCIAR0146-200MG TCIAR0146-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl ≥90.0% (par HPLC)
[RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl
Formule: C₅₄H₄₆Cl₂P₂Ru
Numéro MDL: MFCD00134456
Numéro CAS: 145926-28-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d9c9b3d85eb589b136423a752a33d12237c73e0&vid=6d9c9b3d85eb589b136423a752a33d12237c73e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90 area%