Imprimer
(S)-RUCY®-XylBINAP
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
R0138-200MG R0138-1G
TCIAR0138-200MGEA 42.9 EUR
TCIAR0138-200MG TCIAR0138-1G
(S)-RUCY®-XylBINAP
(S)-RUCY®-XylBINAP
Formule: C₇₁H₇₃ClN₂O₂P₂Ru
Numéro MDL: MFCD20922903
Numéro CAS: 1312713-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73486037ce9c83094e94a3fc63958f90fa7c6b7c&vid=36350ef0413cfaa45104777103955810ca7c7566&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Content (Ruthenium) 8 to 9 %