RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene) ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
[(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide]chloro(mesitylene)ruthenium(II), Chloro(mesitylene)[(S,S)-N-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), [N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulphonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]ruthenium
R0126-200MG
R0126-1G
TCIAR0126-200MGEA
39.6
EUR
TCIAR0126-200MG
TCIAR0126-1G
RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene) ≥90% (par HPLC)
RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene)
Formule:
C₃₀H₃₃ClN₂O₂RuS MW: 622.19 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD12545952 Numéro CAS: 174813-81-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90 area% |