RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
[(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide]chloro(p-cymene)ruthenium(II), RuCl(p-cymene)[(R,R)-Ts-DPEN], Chloro(p-cymene)[(R,R)-N-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), Chloro{[(1R,2R)-(-)-2-amino-1,2-diphenylethyl](4-toluenesulphonyl)amido}(p-cymene)ruthenium(II)
R0125-200MG
R0125-1G
TCIAR0125-200MGEA
39.6
EUR
TCIAR0125-200MG
TCIAR0125-1G
RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) ≥90% (par HPLC)
RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene)
Formule:
C₃₁H₃₅ClN₂O₂RuS |
Numéro MDL:
MFCD10567385 Numéro CAS: 192139-92-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90 area% |