RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (par RMN)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Chloro(p-cymene)[(S,S)-N-(pentafluorobenzenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), [(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)pentafluorobenzenesulphonamide]chloro(p-cymene)ruthenium(II), Chloro{[(1S,2S)-(-)-2-amino-1,2-diphenylethyl](pentafluorophenylsulphonyl)amido}(p-cymene)ruthenium(II)
R0122-200MG
R0122-1G
TCIAR0122-200MGEA
59.4
EUR
TCIAR0122-200MG
TCIAR0122-1G
RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (par RMN)
RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene)
Formule:
C₃₀H₂₈ClF₅N₂O₂RuS |
Numéro MDL:
MFCD12545954 Numéro CAS: 1026995-72-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (19F-qNMR) | min. 90 w/w% |