Imprimer
MOPS-Na
Fournisseur: Roth Carl
6927.1 6927.2
ROTH6927.1EA 0 EUR
ROTH6927.1 ROTH6927.2
MOPS-Na
MOPS-Na
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3