Imprimer
Risperidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
R0087-50MG R0087-500MG
TCIAR0087-50MGEA 17.6 EUR
TCIAR0087-50MG TCIAR0087-500MG
Risperidone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Risperidone
Formule: C₂₃H₂₇FN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00274576
Numéro CAS: 106266-06-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08233
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C