Imprimer
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-Ribofuranose, (2S,3R,4R,5R)-2-Acetoxy-5-((benzoyloxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, β-D-Ribofuranose 1-Acetate 2,3,5-Tribenzoate, 2,3,5-Tri-o-Benzoyl-1-o-Acetyl-β-D-Ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
R0067-25G R0067-5G
TCIAR0067-25GEA 73.7 EUR
TCIAR0067-25G TCIAR0067-5G
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose ≥98.0% (par HPLC)
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Formule: C₂₈H₂₄O₉
MW: 504.5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005357
Numéro CAS: 6974-32-9
EINECS: 230-220-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, Pyridene)
Solubility in hot Methanol very faint turbidity