Imprimer
6-Quinoxalinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinoxalin-6-ol, 6-Hydroxyquinoxaline
Q0101-200MG Q0101-1G
TCIAQ0101-200MGEA 109 EUR
TCIAQ0101-200MG TCIAQ0101-1G
6-Quinoxalinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Quinoxalinol
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD07364440
Numéro CAS: 7467-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=321c4613bb3ea678fd3e1f2bb64fd9c9edacb1fd&vid=321c4613bb3ea678fd3e1f2bb64fd9c9edacb1fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %