Imprimer
Quinacridone 93,0 N_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione, Pigment Violet 19
Q0057-25G Q0057-5G
TCIAQ0057-25GEA 116 EUR
TCIAQ0057-25G TCIAQ0057-5G
Quinacridone 93,0 N_ASSAY_METHOD
Quinacridone
Formule: C₂₀H₁₂N₂O₂
MW: 312.33 g/mol
Point de fusion: 390°C
Numéro MDL: MFCD00059956
Numéro CAS: 1047-16-1
EINECS: 213-879-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94aa561c505f62fa96275fa6c703ef2badcd1b43&vid=94aa561c505f62fa96275fa6c703ef2badcd1b43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Lambda max. 596.0 to 600.0 nm (H2SO4)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (596.0 to 600.0 nm, H2SO4)