Imprimer
Quinidine sulphate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Q0010-25G Q0010-5G
TCIAQ0010-25GEA 132 EUR
TCIAQ0010-25G TCIAQ0010-5G
Quinidine sulphate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Quinidine sulphate dihydrate
Formule: C₄₀H₄₈N₄O₄.H₂O₄S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149346
Numéro CAS: 6591-63-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08060
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +268 to +280 deg (C=2, 0.1mol/L HCl)
Water 4.0 to 5.0 %