Imprimer
Quinaldic acid sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 2-Quinolinecarboxylate, Sodium Quinaldinate, 2-Quinolinecarboxylic Acid Sodium Salt
Q0004-1G Q0004-25G
TCIAQ0004-1GEA 33 EUR
TCIAQ0004-1G TCIAQ0004-25G
Quinaldic acid sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Quinaldic acid sodium salt
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 195.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070526
Numéro CAS: 16907-79-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency