Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2760-25G
P2760-500G
TCIAP2760-25GEA
20.9
EUR
TCIAP2760-25G
TCIAP2760-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 stabilisé
Polyethylene glycol dimethacrylate
Formule:
(C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014932 Numéro CAS: 25852-47-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
The average value of n | 13.0 to 15.0 |