Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼4 stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
Stabilization:
Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
P2756-25G
P2756-500G
TCIAP2756-25GEA
20.9
EUR
TCIAP2756-25G
TCIAP2756-500G
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼4 stabilisé
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Formule:
CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ Point d'éclair: 104°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00081876 Numéro CAS: 26570-48-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
The average value of n | 3.5 to 4.5 |