Imprimer
Propargyl-PEG3-Carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2733-250MG P2733-50MG
TCIAP2733-250MGEA 219 EUR
TCIAP2733-250MG TCIAP2733-50MG
Propargyl-PEG3-Carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Propargyl-PEG3-Carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22201521
Numéro CAS: 1347760-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %