Imprimer
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrrole-3-carboxaldehyde
P2728-1G P2728-200MG
TCIAP2728-1GEA 88 EUR
TCIAP2728-1G TCIAP2728-200MG
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NO
MW: 95.10 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD03426733
Numéro CAS: 7126-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C