Imprimer
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenethyl methacrylate, Methacrylic acid 2-Phenylethyl ester, Methacrylic acid Phenethyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
P2714-5G P2714-25G
TCIAP2714-5GEA 55 EUR
TCIAP2714-5G TCIAP2714-25G
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Phenylethyl methacrylate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Point d'ébullition: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038232
Numéro CAS: 3683-12-3
EINECS: 222-969-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %