Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼9 stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
Stabilization:
Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
P2708-25G
P2708-500G
TCIAP2708-25GEA
22
EUR
TCIAP2708-25G
TCIAP2708-500G
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼9 stabilisé
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Formule:
CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ Point d'éclair: 104°C |
Numéro MDL:
MFCD00081876 Numéro CAS: 26570-48-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
The average value of n | 8.5 to 9.5 |