Polyethylene glycol methyl ether acrylate n=∼9 stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2698-25G
P2698-500G
TCIAP2698-25GEA
37.4
EUR
TCIAP2698-25G
TCIAP2698-500G
Polyethylene glycol methyl ether acrylate n=∼9 stabilisé
Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Formule:
CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ |
Numéro MDL:
MFCD00803685 Numéro CAS: 32171-39-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
The average value of n | 8.5 to 9.5 |