Imprimer
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2696-1G P2696-5G
TCIAP2696-1GEA 52.8 EUR
TCIAP2696-1G TCIAP2696-5G
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formule: C₃₃H₅₂O₂
Numéro MDL: MFCD11053459
Numéro CAS: 131790-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 211.0 to 237.0 deg-C