Imprimer
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-ol, trans-4-(trans-4-Amylcyclohexyl)cyclohexanol, trans,trans-4'-Amyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-ol, trans,trans-4'-Pentyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-ol
P2690-25G P2690-5G
TCIAP2690-25GEA 241 EUR
TCIAP2690-25G TCIAP2690-5G
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol
Formule: C₁₇H₃₂O
Numéro MDL: MFCD09752070
Numéro CAS: 82575-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C