Imprimer
Pyridoxamine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2688-1G P2688-25G P2688-5G
TCIAP2688-1GEA 29.7 EUR
TCIAP2688-1G TCIAP2688-25G TCIAP2688-5G
Pyridoxamine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Pyridoxamine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Point de fusion: 227°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012808
Numéro CAS: 524-36-7
EINECS: 208-357-6
Merck Index: 14,07980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency