Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Potassium 2-Fluoropyridine-3-trifluoroborate
P2675-1G
P2675-5G
TCIAP2675-1GEA
84.7
EUR
TCIAP2675-1G
TCIAP2675-5G
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate 98,0 HPLC, T
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate
Formule:
C₅H₃BF₄NK MW: 202.99 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD09993002 Numéro CAS: 1111732-91-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |