Imprimer
Phenyl-p-benzoquinone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2674-1G P2674-5G
TCIAP2674-1GEA 27.5 EUR
TCIAP2674-1G TCIAP2674-5G
Phenyl-p-benzoquinone ≥96.0% (par GC)
Phenyl-p-benzoquinone
Formule: C₁₂H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00001599
Numéro CAS: 363-03-1
EINECS: 206-654-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C