Imprimer
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
P2666-1G P2666-5G
TCIAP2666-1GEA 55 EUR
TCIAP2666-1G TCIAP2666-5G
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₉H₈N₄
Numéro MDL: MFCD01317832
Numéro CAS: 66521-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C