Imprimer
2-Phényl-1,3-dithianne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2660-5G P2660-25G
TCIAP2660-5GEA 57.2 EUR
TCIAP2660-5G TCIAP2660-25G
2-Phényl-1,3-dithianne ≥98.0% (par GC)
2-Phényl-1,3-dithianne
Formule: C₁₀H₁₂S₂
MW: 196.34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006656
Numéro CAS: 5425-44-5
EINECS: 226-568-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C