Imprimer
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate, (3-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P2646-1G P2646-5G
TCIAP2646-1GEA 41.8 EUR
TCIAP2646-1G TCIAP2646-5G
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BBrF₃K
Numéro MDL: MFCD02093977
Numéro CAS: 374564-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C