9-Phenyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(9-phenylcarbazole-3-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenylboronic acid Pinacol ester, 9-Phenyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
P2561-1G
P2561-5G
TCIAP2561-1GEA
92.4
EUR
TCIAP2561-1G
TCIAP2561-5G
9-Phenyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-Phenyl-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole
Formule:
C₃₀H₂₈BNO₂ MW: 445.37 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD30187279 Numéro CAS: 1219956-30-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |