Imprimer
Pemirolast potassium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide, 9-Methyl-3-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one potassium salt
P2547-1G P2547-5G
TCIAP2547-1GEA 164 EUR
TCIAP2547-1G TCIAP2547-5G
Pemirolast potassium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pemirolast potassium
Formule: C₁₀H₇KN₆O
Point de fusion: 317°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01690051
Numéro CAS: 100299-08-9
Merck Index: 14,07078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f249258c7a3e83d7bdfcca0b4178dea61c0f16e&vid=4f249258c7a3e83d7bdfcca0b4178dea61c0f16e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %