Imprimer
2-Phenoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
P2539-1G P2539-5G
TCIAP2539-1GEA 27.5 EUR
TCIAP2539-1G TCIAP2539-5G
2-Phenoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Phenoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
Point de fusion: 114°C
Numéro MDL: MFCD01001592
Numéro CAS: 108238-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %