Imprimer
Potassium tricyanomethanide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P2538-1G P2538-5G
TCIAP2538-1GEA 93.5 EUR
TCIAP2538-1G TCIAP2538-5G
Potassium tricyanomethanide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium tricyanomethanide
Formule: C₄KN₃
MW: 129.163 g/mol
Point de fusion: 298°C
Numéro MDL: MFCD00058850
Numéro CAS: 34171-69-2
ONU: 3439
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e990ac2e5a59a3f73c885b2744756c883a026f64&vid=e990ac2e5a59a3f73c885b2744756c883a026f64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %