Imprimer
Potassium (Phthalimidomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2514-1G P2514-5G
TCIAP2514-1GEA 131 EUR
TCIAP2514-1G TCIAP2514-5G
Potassium (Phthalimidomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Potassium (Phthalimidomethyl)trifluoroborate
Formule: C₉H₆BF₃KNO₂
Point de fusion: 276°C
Numéro MDL: MFCD19000584
Numéro CAS: 1001671-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %