Imprimer
Propylamine hydrobromide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propylammonium bromide
P2502-1G P2502-5G
TCIAP2502-1GEA 19.8 EUR
TCIAP2502-1G TCIAP2502-5G
Propylamine hydrobromide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Propylamine hydrobromide
Formule: C₃H₉N·HBr
MW: 140.02 g/mol
Point de fusion: 182°C
Numéro MDL: MFCD30749306
Numéro CAS: 4905-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4bff3ee6c3c96955076bb0e6e0737d37261c38&vid=ae4bff3ee6c3c96955076bb0e6e0737d37261c38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %