Imprimer
di-Potassium disulfite ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
P2480-25G P2480-500G
TCIAP2480-25GEA 17.6 EUR
TCIAP2480-25G TCIAP2480-500G
di-Potassium disulfite ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 14,07645
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&vid=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity min. 97.0 %