Imprimer
10-Phenylphenothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2470-1G P2470-5G
TCIAP2470-1GEA 137 EUR
TCIAP2470-1G TCIAP2470-5G
10-Phenylphenothiazine ≥98.0% (par GC)
10-Phenylphenothiazine
Formule: C₁₈H₁₃NS
Point d'ébullition: 223°C
Numéro MDL: MFCD00156238
Numéro CAS: 7152-42-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C