Imprimer
2-Phenoxyethyl methacrylate ≥85.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene Glycol Monophenyl ether methacrylate, Methacrylic acid 2-Phenoxyethyl ester
Stabilization: Stabilisé avec HQ + MEHQ
P2468-100G P2468-500G
TCIAP2468-100GEA 81.4 EUR
TCIAP2468-100G TCIAP2468-500G
2-Phenoxyethyl methacrylate ≥85.0% (par GC) stabilisé
2-Phenoxyethyl methacrylate
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206.24 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00053685
Numéro CAS: 10595-06-9
EINECS: 234-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a77c1f0632555fb82de6477553bf61093dfc89&vid=c3a77c1f0632555fb82de6477553bf61093dfc89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %