Imprimer
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P2465-1G P2465-5G
TCIAP2465-1GEA 118 EUR
TCIAP2465-1G TCIAP2465-5G
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (par GC)
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Formule: C₄H₃FN₂O₂S
MW: 162.14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265503
Numéro CAS: 35762-87-9
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C