Imprimer
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
P2456-1G P2456-5G
TCIAP2456-1GEA 30.8 EUR
TCIAP2456-1G TCIAP2456-5G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate ≥98.0% (P)
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formule: C3H5BF3K
MW: 147.9763 g/mol
Numéro MDL: MFCD11052654
Numéro CAS: 395083-14-4
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 98.0 %