Imprimer

2-Propylthiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

Synonyms: 2-n-Propylthiophene

P2451-5G P2451-25G
TCIAP2451-5GEA 67.1 EUR
TCIAP2451-5G TCIAP2451-25G
2-Propylthiophène ≥98.0% (par GC)
2-Propylthiophène
Formule: C₇H₁₀S
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00014533
Numéro CAS: 1551-27-5
EINECS: 216-288-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2caedc0eccbfe7594fb653e592ad787301ad5fec&vid=14636882ee833eaf1f358c47ad0042549a937605&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR